1189053
USP
Dicloxacillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dicloxacillin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
InChI key
WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터