1163173
USP
Dantrolene Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-[1-(Aminocarbonyl)-2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazinyl]acetic acid, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl)semicarbazone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
dantrolene
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
일반 설명
애플리케이션
- Dantrolene Sodium
- Dantrolene Sodium for Injection
- Dantrolene Sodium Capsules
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터