1156000
USP
Cyclopentolate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclopentolate
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
InChI key
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CHRM3(1131)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터