주요 문서
1151709
USP
Cumene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 X 1.2 ML
₩404,782
₩404,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
3 X 1.2 ML
₩404,782
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.19
Beilstein:
1236613
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩404,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
API family
cumene
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
6.5 %
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
애플리케이션
Cumene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)