1140270
USP
Clomipramine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
크기 선택
About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clomipramine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Clomipramine Hydrochloride
- Clomipramine Hydrochloride Capsules
- Clomipramine Compounded Oral Suspension, Veterinary
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터