1134244
USP
Citalopram Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
citalopram
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C(=O)N)CCCN(C)C
InChI
1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24)
InChI key
LYYWQJNKWCANAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Citalopram Hydrobromide
- Citalopram Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객