1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
크기 선택
About This Item
추천 제품
포장
pkg of 200 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOCCO)(C)(C)C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
- Choline Bitartrate
- Choline Chloride
- Choline Citrate
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터