1112503
USP
Chlorobutanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
chlorobutanol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터