추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
API family
butyraldehyde
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as:
- Isobutyl Alcohol
- Butyl Alcohol
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde