1076352
USP
Bretylium tosylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(o-Bromobenzyl)ethyldimethylammonium p-toluenesulfonate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
bretylium
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[N+](C)(C)Cc2ccccc2Br
InChI
1S/C11H17BrN.C7H8O3S/c1-4-13(2,3)9-10-7-5-6-8-11(10)12;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H,4,9H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
KVWNWTZZBKCOPM-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monographs such as:
- Bretylium Tosylate Injection
- Bretylium Tosylate in Dextrose Injection
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터