1075688
USP
Bisoctrizole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Octrizole
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
bisoctrizole
제조업체/상표
USP
mp
106-108 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터