1071348
USP
Bimatoprost
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
((Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl]cyclopentyl]-Nethylhept-5-enamide)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC)C(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@H]([C@@H](C[C@@H]1O)O)\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI key
AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
일반 설명
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.