1051500
USP
Benzethonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, Phemerol chloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
benzethonium chloride
제조업체/상표
USP
mp
162-164 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Benzethonium Chloride Topical Solution
- Methylbenzethonium Chloride
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객