1046202
USP
Azelastine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
azelastine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)\C=C2/OC(=O)c3c/2cccc3
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
InChI key
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Azelastine Hydrochloride
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터