1037011
USP
Anisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 42.2 °C)
autoignition temp.
887 °F
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터