주요 문서
1036960
USP
Star Anise Oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,322,951
₩1,322,951
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,322,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,322,951
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
API family
anise oil
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Star Anise Oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.0 °F
Flash Point (°C)
92.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)