1028019
USP
AMITRAZ RELATED COMPOUND A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
amitraz
제조업체/상표
USP
mp
114-118 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터