1012655
USP
Albuterol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, Salbutamon
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
albuterol, salbutamol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(C(C)(C)C)CC(=O)c1cc(c(cc1)O)CO
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3
InChI key
WHJAFZHZZCVHJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Albuterol Extended-Release Tablets
- Albuterol Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터