1009923
USP
Acetyltriethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Triethyl 2-acetylcitrate, Acetyl triethyl citrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
triethyl citrate
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터