1000437
USP
Abacavir Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N6-Cyclopropyl-9-{(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chloropyrimidin-4-yloxy)methyl]cyclopent-2-enyl}-9H-purine-2,6-diamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
abacavir
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(nc(c1N)OC[C@H]2C[C@H](C=C2)[n]3c4nc(nc(c4nc3)NC5CC5)N)N
InChI
1S/C18H21ClN10O/c19-13-11(20)16(28-17(21)25-13)30-6-8-1-4-10(5-8)29-7-23-12-14(24-9-2-3-9)26-18(22)27-15(12)29/h1,4,7-10H,2-3,5-6,20H2,(H2,21,25,28)(H3,22,24,26,27)/t8-,10+/m1/s1
InChI key
GETKMSKGQYJOPI-SCZZXKLOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터