주요 문서
SY3H98B97677
Synthonix Corporation
3-Chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3-chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-11-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI key
IYLBYXMDAQRPLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74838.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74838.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)