주요 문서
SY3H5815FA17
Synthonix Corporation
Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-7-3-5(10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI key
HCQUYIDTEHMXQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3277.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3277.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)