가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7NO6/c1-15-8(12)4-2-5(9(13)14)7(11)3-6(4)10/h2-3,10-11H,1H3
InChI key
RTNOQYZDKMGQGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48543.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48543.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: