가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
ethyl 2-amino-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
UHUDJKCNXFBBHU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32364.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32364.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: