주요 문서
SY3428347151
Synthonix Corporation
1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-1-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-5-4-12(13)6-8(7-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
PLTMDLGZYGFWOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11677.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11677.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)