주요 문서
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩2,331,963
₩2,331,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩2,331,963
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩2,331,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
Sepax 233080-4630
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica particle platform
기질 활성군
diol bonding phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
80 Å pore size
작동 pH 범위
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)