주요 문서
Z777284
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩961,510
₩961,510
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩961,510
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩961,510
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
제품명
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
Antibodix®
제조업체/상표
Sepax 602NP3-4001C
포장
1 ea of
파라미터
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
weak cation exchange phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)