제품명
Proteomix® WAX-NP5 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 404NP5-2115
포장
1 ea of
파라미터
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
기질 활성군
weak anion exchange phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Proteomix User Manual
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터