제품명
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 403NP10-4605
포장
1 ea of
파라미터
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Proteomix User Manual
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for HPLC활성 필터