주요 문서
Z777049
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩2,156,368
₩2,156,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩2,156,368
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩2,156,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
SRT®
분자량
5,000-1,250,000
제조업체/상표
Sepax 215300-4630
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 4.6 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
In this study, we investigated the effect of adding Tween® 20 and Tween 80 on the elution of proprietary mAb 221 under size exclusion chromatography conditions.