제품명
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
material
PEEK
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
분자량
5,000-1,250,000
제조업체/상표
Sepax 213300P-4605
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
불순물
10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Zenix User Manual
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터