주요 문서
Z227277
Ferrule for Two Piece Fingertight Fitting
Single-taper, for use with Z227269, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
PEEK
포장
pkg of 5 ea
호환성
for use with Z227269
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)