Y0002329
Melatonin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
크기 선택
₩202,188
크기 선택
About This Item
₩202,188
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
melatonin
제조업체/상표
EDQM
mp
116.5-118 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터