Y0002295
Nitrofural for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
nitrofural
제조업체/상표
EDQM
mp
242-244 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChI key
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
male reproductive organs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터