주요 문서
Y0002287
4-Dodecylresorcinol
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
80 MG
₩186,963
₩186,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
80 MG
₩186,963
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩186,963
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
제조업체/상표
EDQM
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
InChI key
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
4-Dodecylresorcinol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)