Y0002242
Aciclovir for impurity C identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
acyclovir
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터