Y0002221
Ticagrelor impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
ticagrelor
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
InChI key
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
425.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
218.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터