Y0002181
Cyasterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(2β,3β,5β,22R,24S,25S,28R)-2,3,14,20,22,28-Hexahydroxy-6-oxo-stigmast-7-en-26-oic acid γ-lactone
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
cyasterone
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1[C@]2([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@](CC[C@@]3(C)[C@@]4(O)CC[C@]3([H])[C@](O)(C)[C@H](O)C[C@H]5[C@H](C)C(O[C@@H]5C)=O)([H])C4=C1
InChI
1S/C29H44O8/c1-14-16(15(2)37-25(14)34)10-24(33)28(5,35)23-7-9-29(36)18-11-20(30)19-12-21(31)22(32)13-26(19,3)17(18)6-8-27(23,29)4/h11,14-17,19,21-24,31-33,35-36H,6-10,12-13H2,1-5H3/t14-,15+,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
NEFYSBQJYCICOG-YSEUJXISSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터