API family
tilidine
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.N([C@H]3[C@](CCC=C3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)(C)C.N([C@H]1[C@](CCC=C1)(c2ccccc2)C(=O)OCC)(C)C.O
InChI
1S/2C17H23NO2.2ClH.H2O/c2*1-4-20-16(19)17(14-10-6-5-7-11-14)13-9-8-12-15(17)18(2)3;;;/h2*5-8,10-12,15H,4,9,13H2,1-3H3;2*1H;1H2/t2*15-,17+;;;/m11.../s1
InChI key
WHYVWQHDUOALSV-UMJMSJQKSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터