API family
fluocortolone
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O
InChI
1S/C27H37FO5/c1-14-9-17-16-11-19(28)18-10-15(29)7-8-26(18,5)23(16)20(30)12-27(17,6)22(14)21(31)13-33-24(32)25(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,22-23,30H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,22-,23-,26+,27+/m1/s1
InChI key
XZBJVIQXJHGUBE-HZMVJJPJSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터