Y0002135
Propranolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
propranolol
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터