Y0002102
Fenoterol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Fenoterol hydrobromide, 2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-2′-(4-hydroxyphenyl)-1′-methyldiethylamine hydrobromide
크기 선택
About This Item
추천 제품
API family
fenoterol
제조업체/상표
EDQM
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRB2(154)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터