주요 문서
Y0001806
Pregabalin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.25 MG
₩276,689
₩276,689
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
0.25 MG
₩276,689
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩276,689
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
API family
pregabalin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1C[C@H](CC1=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChI key
GUGXRXLTTHFKHC-ZETCQYMHSA-N
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)