주요 문서
SU860207
Supelco
2in1 KIT, Short thread vial wide opening with short thread polypropylene screw cap
pkg of 100, volume 1.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100
재고 정보
not available in USA
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
격막 두께
1.0 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 9 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)