주요 문서
SU860191
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear glass (flat bottom)
설명
shell style
포장
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
재고 정보
not available in USA
O.D.
5 mm
직경 × 높이
5 mm × 30.75 mm
용적
0.2 mL
호환성
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)