주요 문서
SU860190
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
특징
Ultra Clean
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
재고 정보
not available in USA
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
두께
1.0 mm
피팅
thread for 9 mm short thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)