주요 문서
SU860182
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
TopSert, amber polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
amber polypropylene (with graduations)
특징
large opening (6.0 mm)
포장
pkg of 1 × 100 ea (SU860182)
재고 정보
not available in USA
직경 × 높이
11.6 mm × 32 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)