주요 문서
SU860177
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
beige silicon septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
특징
UltraBond
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1 × 100 ea (SU860177)
재고 정보
not available in USA
두께
1.3 mm
피팅
thread for 9 mm (short thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)