주요 문서
SU860140
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, blue polypropylene (with 6 mm center hole)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
blue polypropylene (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone
특징
Ultra-clean
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
격막 직경 × 두께
9 mm × 1.0 mm
피팅
for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)