주요 문서
SU860126
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Ultra-clean, yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
특징
Ultra-clean
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
직경 × 두께
9 mm × 1.0 mm
피팅
for 9 mm (short thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)